Learn More
Sulfate d'ammonium ferrique dodécahydraté, ≥ 99 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11400612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11400612 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219404490
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 482.176
CID PubChem 197097
Poids de la formule 482.2
Qualité Réactif ACS