Learn More
Sulfate d'ammonium ferrique dodécahydraté ACS MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferric Ammonium Sulfate |
| Note relative au nom | Dodécahydrate |
| CAS | 7783-83-7 |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 25 g |
| Densité | 1.71g/mL |
| Formule moléculaire | FeH28NO20S2 |
| Synonyme | ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g |
| Clé InChI | LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3] |
| Afficher plus |