Learn More
Solution de sulfate d’ammonium ferrique Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferric ammonium sulphate solution |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7783-83-7 |
| Formule moléculaire | FeH28NO20S2 |
| Concentration | 0.1 M |
| Synonyme | ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g |
| Clé InChI | LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | Disulfate de fer(3+) ammoniacal dodécahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 482.18 |
| Afficher plus |