Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferric Chloride, Anhydrous |
| CAS | 7705-08-0 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | Cl3Fe |
| Numéro MDL | MFCD00011005 |
| Clé InChI | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| Nom IUPAC | trichlorure de fer(3+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.20 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- anhydrous ferric chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride