Learn More
Étalon de couleur de chlorure ferrique, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 15299058 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15299058 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15299058 Fournisseur Reagecon Code fournisseur USPCS102
Spécification
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • USP COLOUR STANDARD - FERRIC CHLORIDE CS