Learn More
Chlorure ferrique hexahydraté, > 97 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferric Chloride Hexahydrate |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | >97% |
| Poids de la formule | 270.3 |
| Pourcentage de pureté | 98.9% |
| Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferric Chloride Hexahydrate, ACS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric Chloride Hexahydrate