Learn More
Chlorure ferrique hexahydraté, > 97 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11420612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11420612 500 g
11410612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219404590
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure hydraté de fer(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Chloride Hexahydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >97%
Poids de la formule 270.3
Qualité Réactif ACS