Learn More
Chlorure ferrique hexahydraté, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31750880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31750880 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCF0200500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Chloride
Note relative au nom Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Couleur Brun-jaune
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux déliquenants
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Pourcentage de pureté 97 à 102 %
Qualité ACS