Learn More
Melford Citrate ferrique
Code produit 30018273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018273 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018273 Fournisseur Melford Code fournisseur F1300050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 334024-15-6
  • Formule moléculaire :C₆H₅FeO₇·xH₂O
  • Masse moléculaire : 244,94 (anhydre)
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Citrate
CAS 334024-15-6
Quantité 50 g
Formule moléculaire C6H5FeO7-XH2O