Learn More
Nitrate ferrique nonahydraté, > 98 %, (Cristalline/Qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11440612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440612 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219404690
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
ACS reagent-grade ferric nitrate nonahydrate for laboratory research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule moléculaire FeH18N3O18
Numéro MDL MFCD00149708
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
CID PubChem 16211566
Poids de la formule 404
Qualité Réactif ACS