Learn More
Oxyde ferrique, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15557944 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Code produit. 15557944
Marque: Avantor J.T.Baker 202401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Oxide
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 159.69
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 5.24kg