Learn More
Invitrogen™ Human Ferritin ELISA Kit
Code produit. 15450333
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 réactions
Code produit. 15450333
Marque: Invitrogen™ EHFTL
ELISA
The Human Ferritin ELISA quantitates Hu Ferritin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Ferritin. Principle of the method The Human Ferritin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La ferritine est la principale protéine de stockage du fer intracellulaire chez les procaryotes et les eucaryotes. La ferritine est composée de 24 sous-unités des chaînes de ferritine lourdes et légères. La variation de la composition en sous-unités de ferritine peut affecter les taux d’absorption et de libération du fer dans différents tissus. L’une des principales fonctions de la ferritine est le stockage du fer à l’état soluble et non toxique. Les défauts du gène de la ferritine à chaîne légère sont associés à plusieurs maladies neurodégénératives et au syndrome d’hyperferritinémie-cataracte. Le gène de la ferritine possède plusieurs pseudogènes et la ferritine est une protéine omniprésente et hautement conservée qui joue un rôle majeur dans l’homéostasie du fer. La ferritine est une coquille d’holoenzyme d’un poids moléculaire d’environ 450 kDa. Elle est constituée de 24 sous-unités de deux types, H (Heavy – Lourd) et L (Light – Léger) et est capable de stocker jusqu’à 4 500 atomes de fer ferrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P02792,P02794
Plage de dosage 0,81-200 ng/ml
Sensibilité du dosage 600 pg/ml
Plage d’étalonnage 0,6 ng/ml à 200 ng/ml
Description Kit ELISA ferritine, 96 dosages, 1 kit, espèces humaines, famille de protéines autres protéines, discipline de recherche inflammation, essai immuno-enzymatique conçu pour la quantification et la détection de la ferritine dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques
Substances à analyser détectables Ferritine
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Type de substrat Analyse TMB
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 2495, 2512
Symbole de gène(s) FHC,FTH,FTHL6,HFE5,PIG15,PLIF,LFTD,NBIA3
Espèces hôtes Humaine
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque en barrette à 96 puits pré-enduits de ferritine anti-humain, étalon de ferritine humaine recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d’anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d’arrêt, contient de l’acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage (concentration 5X)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme LFTD, NBIA3
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min