missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ferritine humaine
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
La ferritine est la principale protéine de stockage du fer intracellulaire chez les procaryotes et les eucaryotes. La ferritine est composée de 24 sous-unités des chaînes de ferritine lourdes et légères. La variation de la composition en sous-unités de ferritine peut affecter les taux d’absorption et de libération du fer dans différents tissus. L’une des principales fonctions de la ferritine est le stockage du fer à l’état soluble et non toxique. Les défauts du gène de la ferritine à chaîne légère sont associés à plusieurs maladies neurodégénératives et au syndrome d’hyperferritinémie-cataracte. Le gène de la ferritine possède plusieurs pseudogènes et la ferritine est une protéine omniprésente et hautement conservée qui joue un rôle majeur dans l’homéostasie du fer. La ferritine est une coquille d’holoenzyme d’un poids moléculaire d’environ 450 kDa. Elle est constituée de 24 sous-unités de deux types, H (Heavy – Lourd) et L (Light – Léger) et est capable de stocker jusqu’à 4 500 atomes de fer ferrique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02792, P02794 |
| Plage de dosage | 0,81 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 600 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 2495, 2512 |
| Symbole de gène(s) | FTH1, FTL |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu