Learn More
Solution indicatrice de ferroïne, Solstice
Code produit 15624240 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624240 500 mL 500mL
15614240 100 mL 100mL
15634240 6 x 100 mL 6 pièces
15644240 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624240 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 34531500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    232.80€ / 500mL
    Économisez 14.20€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-04-2027
Ajouter au panier
Indicateur Redox, réac. Ph. Eur., E0 dans l’acide sulfurique 1 mol/l = +1,06 volts
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14634-91-4
Formule moléculaire C36H24FeN6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 692.53
Numéro MDL MFCD00036428
Clé InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
CID PubChem 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferroin indicator solution
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Formule linéaire [Fe(C12H8N2)3]SO4
Numéro UN UN3082
Nom IUPAC fer(2+);1,10-phénanthroline;sulfate
Poids de la formule 692,52g/mol
Qualité Not Available
Conditionnement Glass Bottle
Identifiant produit
  • Ferroin indicator solution
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate