Learn More
Ferrosilicium 75, Thermo Scientific™
Code produit. 15482347
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15482347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045547.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8049-17-0
Numéro MDL MFCD00016087
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrosilicon 75
Couleur Gris
Point de fusion >1000°C
Quantité 25 g
Forme Granulés
Numéro UN UN1408
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈75% silicon