Learn More
Sulfate d’ammonium ferreux, 6-hydraté, cristal fin, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577944 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Packungsgröße:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
15577944 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15175083 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15577944 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 205405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00€
    1304.69€ / 2.5kg
    Économisez 570.31€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-fer(2+) diammonium hexahydraté disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ferrous Ammonium Sulfate
Note relative au nom 6-Hydrate
Forme physique Cristaux fins
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O
Poids de la formule 392.13
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulphate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous ammonium sulphate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.