Learn More
Sulfate d’ammonium ferreux hexahydraté, 98,5-101,5 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11422842 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422842 500 g 500g
11432842 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422842 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215252390
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-fer(2+) diammonium hexahydraté disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5-101.5%
Formule moléculaire Fe[NH4]2[SO4]2 · 6H2O
Poids de la formule 392.1
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate