Learn More
Sulfate d’ammonium ferreux hexahydraté, 98,5-101,5 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11432842 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432842 1 kg -
11422842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432842 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215252391
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-fer(2+) diammonium hexahydraté disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5-101.5%
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids de la formule 392.1
Pourcentage de pureté 98.5% to 101.5%
Qualité Réactif ACS