Learn More
Chlorure ferreux tétrahydraté (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11485471 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485471 1 kg
11475471 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485471 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215804691
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 13478-10-9
Formule moléculaire Cl2FeH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.805
Clé InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
CID PubChem 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nom IUPAC dichlorure de fer tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Chloride Tetrahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Poids de la formule 198.8