Learn More
Sulfate ferreux, 7-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15597954 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15597954 2.5 kg Flacon en verre ambré à col large 2.50kg
15587954 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15597954 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 207405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.03€
    395.67€ / 2.5kg
    Économisez 227.36€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Sulfate
Note relative au nom 7-Hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 278.02
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 1.90kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron (II) sulphate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) sulphate heptahydrate