Learn More
Sulfate ferreux heptahydraté, > 99 %, (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11415481 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11415481 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11415481 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215804883
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
High-purity crystalline powder intended for laboratory research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule moléculaire FeH14O11S
Numéro MDL MFCD00149719
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate heptahydraté de λ²-fer(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Poids de la formule 278
Pourcentage de pureté 99%