Learn More
Sulfate ferreux heptahydraté, > 99%, MP Biomedicals
Code produit 11465152 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465152 1 kg
11445152 250 g
11455152 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465152 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219466391
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Réactifs de culture cellulaire
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nom IUPAC sulfate heptahydraté de λ²-fer(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Sulfate Heptahydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Poids de la formule 278
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Not Available