Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferrous Sulfate |
| Note relative au nom | Heptahydrate |
| CAS | 7782-63-0 |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Densité | 1.9g/mL |
| Formule moléculaire | FeH14O11S |
| Numéro MDL | MFCD00149719 |
| Synonyme | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
| Clé InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
| Afficher plus |