Learn More
Sulfate ferreux heptahydrate, TRC
Code produit 30012327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012327 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF30785010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Quantité 10 g
Formule moléculaire Fe . O4 S . 7[H2 O]
Synonyme Sulfuric acid, iron(2+) salt, heptahydrate (1:1:7), Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), FerroHepta, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron protosulfate, Iron sulfate (FeSO4) heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O), Iron(2+) sulfate heptahydrate, Iron(II) sulfate heptahydrate, Ironate, Ironfer, Irosul, Presfersul
Formule InChI InChI=1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 278.015
Poids de la formule 277.961