Learn More
Hach Lange™ Sachets de poudre de réactif de fer FerroVer™
Code produit. p-8009393
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10395822
Marque: Hach Lange™ 2105769
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sachets de poudre pour réactif au fer Hach Lange FerroVer, Quantité : 10 ml, Forme physique : Solide
Sachets de poudre pour réactif au fer Hach Lange FerroVer, Quantité : 10 ml, Forme physique : Solide
Les sachets de poudre rendent les applications de titration rapides et faciles.
  • Les sachets scellés garantissent à chaque fois un réactif frais et non contaminé
  • Prémesurés pour éviter les erreurs de mesure et la contamination lors de la manipulation
  • Les sachets prêts à l’emploi font gagner du temps et éliminent les tracas
  • Doses exactes pour surveiller facilement l’approvisionnement et se préparer aux procédures de laboratoire
  • Boîtes à usage unique pour faciliter le transport et l’emballage dans les kits de test
Spécification
Format Pleine
Quantité 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FerroVer Iron Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium thiosulfate,sodium metabisulphite, sodium dithionite, sodium hydrosulphite, 1, 10-Phenanthro