Learn More
Acide férulique (acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique), Mikromol™
Code produit 17932226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932226 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3388.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide férulique (acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Noms d’analytes ou de composants Ferulic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 194,0579 g/mol