Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau fœtal, CellECT™ Gold
Qualité supérieure pour le clonage d’hybridomes
Marque: MP Biomedicals™ 092916754
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Prélevé auprès d’un abattoir réglementé et surveillé par l’USDA par les techniciens qui travaillent “sur site”
- Collecté de manière aseptique par ponction cardiaque
- Fourni stérile, sans mycoplasme détectable ni infection virale
Spécification
USDA | |
-20°C | |
Sérum de veau fœtal | |
3,1 à 4,4 g/dl | |
Filtration | |
Utilisé pour la culture cellulaire et le clonage d’hybridomes | |
Non | |
6,7 à 7,8 |
Brun doré | |
Liquide | |
1 x 500 ml | |
Stérile | |
< 1 ng/ml | |
27 mg/dl | |
280 à 325 mOsm/kg | |
Inspecté par l’USDA |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.