Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau fœtal, CellECT™ Gold
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Couleur:
Brun doré
Brun pâle à doré
Conditionnement:
100mL
500mL
Sterilization Method:
Filtration
Description
- Prélevé auprès d’un abattoir réglementé et surveillé par l’USDA par les techniciens qui travaillent “sur site”
- Collecté de manière aseptique par ponction cardiaque
- Fourni stérile, sans mycoplasme détectable ni infection virale
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USDA |
| Couleur | Brun pâle à doré |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 1 x 500 ml |
| Concentration | 3,1 à 4,4 g/dl |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Stérilité | Stérile |
| Concentration en endotoxines | < 1 ng/ml |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.