Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped
Code produit. 10602304
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
50mL
Code produit. 10602304
Marque: Gibco™ 12676011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
  • Catégorie de sérums : En bandes spécialisées avec du charbon-dextrane.
  • Utilisation(s) prévue(s) : Usage exclusivement réservé à la recherche
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Age Fœtal
Pays d’origine Refer to CoA for specific origin
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Fetal Bovine Serum
Quantité 50 mL
Serum Treatment Charcoal-stripped
Qualité Niveau de recherche
Inactivé par la chaleur Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.