Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, appauvri en exosomes, format One Shot™
Le SVF appauvri en exosomes Gibco™ rationalise et normalise les flux de travaux de culture cellulaire pour la recherche sur l’exosome. Il est prêt à l’emploi et a fait l’objet de tests de performances pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser les préparations d’exosomes.
181.00€ - 1428.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Pays d’origine | États-Unis |
Forme | Liquide |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Serum Treatment | Appauvri en exosomes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15624559
|
Gibco™
A2720803 |
50 ml |
181.00€
50mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15434573
|
Gibco™
A2720801 |
500 mL |
1428.00€
500mL |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Appauvri en exosomes endogènes à hauteur de ≥ 90 %, le SVF appauvri en exosomes est destiné à être utilisé dans les dosages d’isolement d’exosomes de culture cellulaire. L’appauvrissement d’exosomes et les performances de culture de chaque lot sont testés et nos dosages de contrôle de la qualité standard sont réalisés pour garantir des résultats optimaux et cohérents. Ce SVF prêt à l’emploi pour les isolations d’exosomes de culture cellulaire permet d’éliminer les risques associés à la préparation de réactifs SVF par ultracentrifugation, pour des résultats de dosage optimaux et un débit expérimental accru.- Ultra pure
- Stériles
- Originaire des États-Unis
- Appauvri à hauteur de > 90 %
- Réduit la variabilité
- Performance sans compromis de croissance cellulaire
- Tests complets de qualité pour la stérilité, les mycoplasmes, les performances et les endotoxines
- Conception spécifique pour la recherche sur les exosomes
Applications : Recherche sur les exosomes, l’immunologie, le cancer
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Liquide | |
Appauvri en exosomes | |
Congelé |
États-Unis | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile |