Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal, premium, origine néo-zélandaise
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17162454
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Serum Treatment:
Stérilisation par rayons 
Conditionnement:
635g
Code produit. 17162454
Marque: Corning™ 35098CV
Recueillis dans des installations gouvernementales enregistrées en Nouvelle-Zélande
  • Exportés du pays d’origine accompagnés d’un certificat de santé vétérinaire et importés en vertu d’un permis d’importation délivré par l’USDA-APHIS.
  • Pool véritable et triple filtration stérile de 0,1 micron qui passe les exigences en matière de stérilité, de mycoplasma et de tests viraux 9CFR.
  • Procédé validé utilisé pour inactiver le sérum par la chaleur à 56°C ± 2°C pendant 30 minutes par inactivation en vrac de tout le lot dans le bassin de pooling ou dans les flacons individuels d’un bain-marie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -40°C à -10°C
Espèces Bovins
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Quantité 500 mL
Serum Treatment Stérilisation par rayons 
Stérilité Stérile
Source D’origine néo-zélandaise
Inactivé par la chaleur Non