Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7184672
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11583387
Marque: Gibco™ 10100139
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sérums standard pour lignées cellulaires robustes
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Australie
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bétail/Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Australie
Forme Liquide
Format Flacon(s)
Type de produit Fetal Bovine Serum
Quantité 100 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Concentration en endotoxines ≤5 UE/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 30 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.