Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Code produit. 15961842
Click to view available options
Quantité:
50 ml
10 x 50 ml
Format:
One Shot
Conditionnement:
1 bouteille
10 unités
Code produit. 15961842
Marque: Gibco™ A3840401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant
  • Les sérums de veau fœtal Gibco offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et d’une qualité constante, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget.
  • Catégorie du sérum : Valeur (standard)
  • Sérum à utiliser pour la culture cellulaire avec des lignées cellulaires fiables
  • Prix raisonnable pour une recherche de base
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 EU/ml (niveaux courants ≤ 10 EU/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl
  • Origine : Brésil
  • Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
  • Filtré trois fois à 0,1 µm
  • Le sérum inactivé par la chaleur dans un flacon One-Shot de 50 ml accroît les avantages du flux des opérations tout en conservant la qualité du sérum. Le flacon de 50 ml élimine le besoin d’aliquote et réduit le risque de contamination. L’achat de sérum inactivé par la chaleur élimine les multiples étapes nécessaires pour inactiver par la chaleur et améliore l’intégrité et la cohérence du produit, car l’inactivation par la chaleur est effectuée dans un environnement contrôlé.
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Brésil
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 ml
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.