Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
100mL
500mL
Description
- Est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
- Le sérum inactivé par la chaleur élimine les étapes multiples nécessaires à l’inactivation par la chaleur
- Il améliore l’intégrité et la cohérence du produit, car l’inactivation par la chaleur se fait dans un environnement contrôlé
- Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
- Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
Informations complémentaires
- Catégorie du sérum : Valeur plus élevée (performances)
- Sérum pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
- Triple filtration à 0,1 µm
- Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Origine : États-Unis
Avantages du format One-Shot
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bovine |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Concentration en endotoxines | ≤ 10 EU/mL |
| Show More |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction