Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
GREENER_CHOICE
Code produit. 15828947
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
100mL
500mL
Code produit. 15828947
Marque: Gibco™ A3840102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
  • Est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
  • Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
  • Le sérum inactivé par la chaleur élimine les étapes multiples nécessaires à l’inactivation par la chaleur
  • Il améliore l’intégrité et la cohérence du produit, car l’inactivation par la chaleur se fait dans un environnement contrôlé
  • Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
Informations complémentaires
  • Catégorie du sérum : Valeur plus élevée (performances)
  • Sérum pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
  • Triple filtration à 0,1 µm
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
  • Origine : États-Unis
Avantages du format One-Shot
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, qualifié, One Shot™, États-Unis
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 10 x 50 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Traitement Triple filtration à 0,1 μm
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/mL
Inactivé par la chaleur Yes
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.