Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Code produit. 17266346
Click to view available options
Quantité:
50 mL
10 x 50 mL
Format:
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
50mL
Code produit. 17266346
Marque: Gibco™ A3160601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité fiable pour des performances régulières
Catégorie du sérum : Étalon
  • Sérums à utiliser pour la culture cellulaire avec des lignées cellulaires fiables
  • Prix raisonnable pour une recherche de base
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 EU/ml (niveaux courants ≤ 10 EU/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
  • Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
  •  
Le sérum Gibco offre
  • Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
  • Filtré trois fois à 0,1 µm
  • Le flacon Gibco™ est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et vous aide à effectuer vos cultures cellulaires de manière constante
  • L’autocollant détachable sur l’étiquette procure une référence pratique pour enregistrer le numéro du lot et la date de péremption dans le cahier du laboratoire
Flacon de 50 ml sans aliquote
Le flacon Gibco™ One Shot™ de 50 ml est conçu pour éliminer le besoin d’aliquote et le risque de contamination et de variabilité associé, ce qui améliore vos chances d’obtenir des résultats cohérents.
Les caractéristiques comprennent :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés que les aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Il se peut que certains produits soient indisponibles dans certaines régions en raison des réglementations sur l’importation. Contactez votre responsable de compte local pour connaître la disponibilité des produits dans votre pays.
Destiné à des fins de recherche ou de fabrication uniquement. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à une administration directe chez l’homme ou l’animal.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, régions approuvées par l’USDA
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Mexique
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.