Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, IgG ultra-faible, origine américaine
Beschreibung
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- Les niveaux d’IgG sont inférieurs à 5 μg/ml
- Le titrage des anticorps de la BVD est faible ou indétectable
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Format | One Shot |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 50 mL |
| Serum Treatment | Appauvri en exosomes |
| Stérilité | Stérile |
| Mehr anzeigen |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.