Learn More
Fexofenadine-d6, MedChemExpress
Code produit 16432279
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16432279 1 mg -
16418628 10 mg 10mg
16401078 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16432279 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0801S
MedChemExpress Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fexofenadine-d6
CAS 548783-71-7
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C32H33D6NO4
Couleur Blanc
Synonyme MDL-16455-d6 Terfenadine carboxylate-d6
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3CCN(CCCC(C4=CC=C(C(C(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C4)O)CC3
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Poids moléculaire (g/mol) 507.69
Quantité 1 mg
Poids de la formule 507.69
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research