Learn More
Fezolinetant, MedChemExpress
Code produit. 16477828
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477828
Marque: Medchem Express HY19632
MedChemExpress Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fezolinetant
CAS 1629229-37-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H15FN6OS
Quantité 10 mg
Synonyme ESN-364
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 358.39
Poids de la formule 358.39
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.