Learn More
Fezolinetant, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Description
Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fezolinetant |
| CAS | 1629229-37-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H15FN6OS |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | ESN-364 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.39 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.