Learn More
VACUUBRAND™ Joint torique FFKM
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
8 x 3mm
14 x 4mm
28 x 5mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type de produit | Joint torique |
| Matériau | FFKM |
| Dimensions | 28 x 5mm |