Learn More
Chemsplash Masque FFP3 pliable à plat avec valve
Code produit 30058357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’aérosol:
R - Plutôt résistant à l’huile
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’aérosol Conditionnement
30058357 R - Plutôt résistant à l’huile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058357 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 3675
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le masque plat pliable à valve FPP3 possède une efficacité de filtration élevée. Il est doté de cordons élastiques réglables tissés.
Chemsplash Masque pliable plat 3675 P3
  • Capacité de filtration élevée
  • Masque respiratoire avec valve d'expiration rouge
  • La soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud.
  • Sangles de tête élastiques tissées et réglables
  • Pince-nez ajustable avec mousse intérieure douce
  • Pliés au format de poche et emballés individuellement pour plus d'hygiène.
  • Protège contre les particules solides et liquides nocives et toxiques
  • Aucune déficience visuelle et élocution sans problème
  • Sans latex ni graphène
Description : Le Chemsplash Le masque pliable 3675 est un respirateur pliable à valve P3, de couleur rouge pour une identification facile. Ce masque offre une capacité de filtration élevée et est doté de cordons élastiques tissés réglables pour un ajustement confortable. Il comprend une barrette nasale ajustable avec une mousse intérieure douce pour assurer une excellente étanchéité et minimiser les fuites d'air. Le masque est plié pour tenir dans une poche et emballé individuellement pour des raisons d'hygiène. Il protège efficacement contre les particules solides et liquides nocives et toxiques, garantissant l'absence de troubles de la vision ou de la parole. De plus, il est sans latex et sans graphène pour une utilisation plus sûre.
Spécification
Type d’aérosol R - Plutôt résistant à l’huile
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui