Learn More
Invitrogen™ Human FGF4 (Cell Lysates) ELISA Kit
Code produit. 15434993
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15434993
Marque: Invitrogen™ EHFGF4CL
ELISA
The Human Fibroblast Growth Factor 4 Cell Lysates (Hu FGF4CL) ELISA quantitates Hu FGF4CL in human cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF4CL. Principle of the method The Human FGF4CL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le facteur de croissance des fibroblastes 4 (FGF4) est un membre de la famille des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF), qui possèdent de larges activités mitogènes et de survie cellulaire tout en jouant un rôle clé dans la croissance et la survie des cellules souches pendant l’embryogenèse, la régénération des tissus et la carcinogenèse. Le FGF4 a été identifié par sa forte activité de transformation oncogénique et est un puissant facteur angiogénique, exprimé dans plusieurs tumeurs fortement vascularisées ainsi que dans les testicules, l’intestin et le cerveau des souris adultes. Des études sur l’homologue de souris suggèrent une fonction dans la morphogenèse osseuse et le développement des membres par le biais de la voie de signalisation Sonic Hedgehog (SHH). En outre, le FGF4 régule la prolifération des cellules progénitrices neurales et la différenciation neuronale. Des études récentes montrent un rôle favorisant la croissance de FGF4 dans les cellules souches embryonnaires humaines et un mécanisme d’inhibition de la rétroaction putative par une nouvelle isoforme d’épissage de FGF4 qui pourrait servir à promouvoir la différenciation à des stades ultérieurs de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08620
Plage de dosage 24,69-18,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 50 pg/ml
Plage d’étalonnage 50 pg/ml à 18000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Spécificité La paire d’anticorps fournie dans ce kit reconnaît le FGF-4 humain.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 2249
Symbole de gène(s) HBGF-4,HST,HST-1,HSTF1,K-FGF,KFGF
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lyse cellulaire, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptose
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min