Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Code produit. p-200005323 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Guide lumineux flexible
Guide lumineux à double col de cygne
Longueur (métrique):
600 mm
500 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 11706728
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 121101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Guide optique flexible Ø 4,5 mm x 600 mm avec fibre optique Puravis écologique. Grande flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance. À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Spécification
Type Guide lumineux flexible
Description Single fiber optic lightguide
Diamètre (impériale) 0.3 in.
Diamètre (métrique) Faisceau de fibres actives Ø = 4,5 mm, Ø ext. gaine = 6,5 mm, adaptateur pour source de lumière Ø = 9 mm
Diamètre (métrique) interne 4.5 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Longueur (impériale) 2 ft.
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau Fibres optiques en verre Puravis écologiques