Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage linéaire à fibre optique
Code produit. 10014590 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Dimensions:
Taille de ligne : 200 x 0,3 mm
Taille de ligne : 50 x 1,2 mm
Taille de ligne :100 x 0,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10014590
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160100
Éclairage linéaire à fibre optique avec optique de focalisation réglable
  • Les éclairages linéaires convertissent les points en ligne.
  • Lentille cylindrique réglable pour réduire l’angle d’éclairage jusqu’à 3 degrés.
  • Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
  • Ensemble en fibre protégé par une gaine en PVC métallique flexible sur une longueur de 1000 mm.
  • Avec les fibres optiques écologiques Puravis.
  • Éclairage pour objectifs avec structures plates, comme les imprimés sur carreaux.
  • Crée une illumination uniforme de la ligne.
  • Taille de ligne = 50 x 1,2 mm (160100) ou 100 x 0,6 mm (160110) ou 200 x 0,3 mm (160120).
  • Éclairage intense élevé pour l’examen des empreintes de pas. Pour une utilisation avec une source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Type Éclairage linéaire à fibre optique
Diamètre (impériale) 0.6 in.
Diamètre (métrique) Ø externe de gaine = 15 mm
Dimensions (L x l x H) 63 x 66 x 18 mm
À utiliser avec (équipement) Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Comprend Lentille cylindrique réglable
Longueur (impériale) 3.3 ft.
Longueur (métrique) 1000 mm
Matériau Fibres optiques en verre Puravis écologiques
Dimensions Taille de ligne : 50 x 1,2 mm