Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Code produit. 15300410 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15300410
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 6
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml)
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 36
Forme Ouvertures en forme de goutte
Étagères 3 Tiers
Empilables No
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 5 à 10 ml
Quantité Pièce
Dimensions (L x l x H) 104 x 104 x 59 mm
Longueur (métrique) 104 mm
Largeur (métrique) 104 mm
Hauteur (métrique) 59 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm