Learn More
Thermo Scientific™ Flacon Fiberlite 250 ml, polypropylène (PPCO)
Code produit. p-8401013
Click to view available options
Matériau:
PC
PP
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15933692
Marque: Thermo Scientific™ 0101495
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et à usage général
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et à usage général.
Caractéristiques
• PPCO et PC
• Augmentation de la durée de vie du cycle par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents, durée de vie du cycle de 100 (bouchons + flacons)
• Certifications USP classe VI, non cytotoxiques
• Les vitesses maximales correspondent aux rotors
• La conception ergonomique de la poignée de vitesse permet une manipulation et un retrait des flacons beaucoup plus faciles
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau PP
Gamme de produits Fiberlite