Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F14-6 x 250LE
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4527982
Click to view available options
Vitesse max.:
10 000 tr/min (11 000 tr/min 230 V)
FCR max.:
15 316 x g (18 533 x g avec 230 V)
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10125664
Marque: Thermo Scientific™ 75003662
Optimisez vos performances en leur conférant polyvalence et vitesse et grâce à la structure en fibre de carbone robuste et résistante à la corrosion en utilisant le rotor angulaire qui prend en charge de nombreux volumes et applications avec le rotor à angles fixes.
Améliorez vos performances en leur conférant polyvalence et vitesse et grâce à la structure en fibre de carbone robuste et résistante à la corrosion en utilisant le rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE, qui prend en charge de nombreux volumes et applications.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors
  • Rotor garanti 15 ans
  • Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Informations de commande :
Les adaptateurs pour tubes sont vendus séparément. Commandez le kit de remplacement pour joint torique (021-062-153). Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, série 3+, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, série GP
Recommandé dans les cas suivants :
Pelletisation des bactéries ou des cellules de levures et purification des acides nucléiques et des cellules
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE à utiliser avec Thermo Scientific Sorvall Legend série XT, Multifuge série X3
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 ml
FCR max. 15 316 x g (18 533 x g avec 230 V)
Vitesse max. 10 000 tr/min (11 000 tr/min 230 V)
Rayon (métrique) Min. 3,7 cm
Facteur K 2737
Longueur max. du tube 125 mm
Diamètre max. du tube 62 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F
Angle 23°
Biocontainment Oui
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets