Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Code produit. 11874511 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
50 ml
Tube conique de 15 ml (lot de 2)
Tube à fond rond de 5 ml
Tube à fond rond de 7 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11874511
Marque: Thermo Scientific™ 00388
Combinez cet adaptateur pour rotor avec le rotor angulaire fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Combinez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Remarque :
  • Les adaptateurs 00369 et 00456 doivent être utilisés ensemble pour les tubes à fond rond de 7 ml
Informations de commande :
Le corps du rotor angulaire Fiberlite F14-6x250LE (75003662) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor Adapter
Capacité Tube à fond rond de 5 ml