Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Combiner les adaptateurs de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
555.00€ - 880.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11874511
|
Thermo Scientific™
00388 |
Tube à fond rond de 5 ml |
635.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12796947
|
Thermo Scientific™
00456 |
Tube à fond rond de 7 ml |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11844511
|
Thermo Scientific™
010-0138 |
Tube à fond rond 50 ml (kit de 2) |
555.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11898362
|
Thermo Scientific™
75100136 |
Tube conique de 50 ml (jeu de 2) |
875.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11808372
|
Thermo Scientific™
75101073 |
Tubes coniques de 15 ml (jeu de 2) |
880.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Combinez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Remarque :- Adaptateurs 00369 et 00456 doivent être utilisés ensemble pour les tubes à fond rond de 7 ml
Informations de commande :
Le corps du rotor à angle fixe Fiberlite F14-6x250LE (75003662) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.